Merck
329800
Sigma-Aldrich
トリ(エチレングリコール)ジビニルエーテル
98%
別名:
3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene, Triethylene glycol divinyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CH(OCH2CH2)3OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
202.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
20 mmHg ( 137 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
120-126 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COCCOCCOCCOC=C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-11-5-7-13-9-10-14-8-6-12-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
InChI Key
CYIGRWUIQAVBFG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
トリ(エチレングリコール)ジビニルエーテルは、リチウムイオン電池用のゲルポリマー電解質の生成、ビニルエステル単量体のカチオン性重合による光開始剤の研究など、さまざまな用途に使用できる二機能性単量体です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
329800-VAR:
329800-250ML:
329800-1L:
329800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Room temperature cross-linkable gel polymer electrolytes for lithium ion batteries by in situ cationic polymerization of divinyl ether
Hwang SS, et al.
Electrochemical Communications, 12(7), 916-919 (2010)
Photoinitiated cationic polymerization of vinyl ethers using substituted vinyl halides
Kahveci MU, et al.
Macromolecules, 42(13), 4443-4448 (2009)
Synthesis of novel sulfonium salts and cationic polymerization of epoxides and vinyl ether
Hyun DH, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(5), 3157-3163 (2007)
Influence of type of zinc salts on photoinitiated living cationic polymerization of vinyl ethers
Kahveci MU, et al.
Polymer, 54(18), 4798-4801 (2013)
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供