アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI Key
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
139548-50ML:
139548-10ML:
139548-BULK:
139548-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック