アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOCCOC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI Key
WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409987-VAR:
409987-10ML:
409987-BULK:
409987-100ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)