Merck
413496
Sigma-Aldrich
ドデシルビニルエーテル
98%
別名:
ラウリルビニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
212.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4382 (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOC=C
InChI
1S/C14H28O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
InChI Key
LAYAKLSFVAPMEL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Poly (Ethylene Glycol)およびPoly (Dodecyl Vinyl Ether)のABA型ブロック共重合体の合成:乳化重合において界面活性剤として使用されるABA型ブロック共重合体が得られるdodecyl vinyl etherのカチオン重合に関する研究(YH Gursel, A Sarac, BF Senkal, 2014)。
  • 再生可能原材料に基づく持続可能なポリマーとコーティングシステム:バイオベースの架橋剤として使用されるバイオマス由来のmethoxybutenolideやdodecyl vinyl etherなどのモノマーに注目しています(JGH Hermens, T Freese, G Alachouzos, ML Lepage, 2022)。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
413496-BULK:
413496-1L:
413496-VAR:
413496-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)