About This Item
化学式:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
フォーム
pellets
転移温度
Tg −68 °C
Tm 60 °C
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI Key
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182168-50G:
182168-BULK:
182168-100G:
182168-VAR:
182168-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック