Merck
431257
Sigma-Aldrich
ポリイソプレン、cis
average Mw ~38,000 by GPC, made from natural rubber
別名:
Poly(1-methyl-1-butene-1,4-diyl)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
unsaturation 98 mole %
フォーム
viscous liquid
分子量
average Mw ~38,000 by GPC
粘度
350 poise(37 °C, Brookfield)(lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
非一過性、反応性の可塑剤、潤滑剤のレオロジー調整剤、反応性結合剤。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
431257-250G:
431257-100G:
431257-VAR:
431257-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)