アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
350 °C
bp
124 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Si](OC(=C)C=C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
InChI Key
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体