Merck
M39806
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopentene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H7CH3
CAS番号:
分子量:
82.14
Beilstein:
1900640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
bp
72 °C/754 mmHg (lit.)
密度
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Methylcyclopentene can be used as:
  • A probe molecule in the synthesis of alkenyl carbenium ions via adsorption on zeolite Y.
  • A model olefin compound in the kinetic study of hydrogenation of olefins using various catalytic systems.
  • A reactant to synthesize 1,2,3-trisubstituted benzocyclopentenes by reacting with β-disulfonyl iodonium ylides.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M39806-VAR:
M39806-5G:
M39806-BULK:
M39806-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A facile diastereoselective synthesis of functionalized 1, 2, 3-trisubstituted benzocyclopentenes through the cycloaddition of bis (phenylsulfonyl) iodonium ylides to cyclic alkenes
Adam W, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68, 9155-9158 (2003)
Formation of stable alkenyl carbenium ions in high yield by adsorption of 1-methylcyclopentene on zeolite Y at low temperature
Yang S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2008-2009 (2001)
Kinetic study of olefin hydrogenation on hydrotreating catalysts
Badawi M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 320, 34-39 (2010)