Merck
M67303
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ペンテン
98%
別名:
2M2P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1731107
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
267 mmHg ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
67 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
密度
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
JMMZCWZIJXAGKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-メチル-2-ペンテンは、さまざまな光化学研究やオゾン分解研究で使用されてきました。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M67303-BULK:
M67303-5G:
M67303-VAR:
M67303-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Production of stabilized Criegee intermediates and peroxides in the gas phase ozonolysis of alkenes: 1. Ethene, trans?2?butene, and 2, 3?dimethyl?2?butene.
Hasson AS, et al.
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 106(D24), 34131-34142 (2001)
Production and quenching of singlet oxygen by the sensitizer in dye-sensitized photo-oxygenations.
Tanielian C, et al.
Journal of Photochemistry, 25(2-4), 117-125 (1984)
The gas-phase ozonolysis of unsaturated volatile organic compounds in the troposphere.
Johnson D and Marston G
Chemical Society Reviews, 37(4), 699-716 (2008)
Chemistry of singlet oxygen. 44. Mechanism of photooxidation of 2, 5-dimethylhexa-2, 4-diene and 2-methyl-2-pentene.
Manring LE and Foote CS
Journal of the American Chemical Society, 105(14), 4710-4717 (1983)
Gas?phase ozonolysis: Rate coefficients for a series of terpenes and rate coefficients and OH yields for 2?methyl?2?butene and 2, 3?dimethyl?2?butene.
Witter M, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 34(6), 394-403 (2002)