Merck
68450
Supelco
2-Methyl-1-pentene
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1340499
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
325 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
572 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
bp
62 °C (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
密度
0.682 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
InChI Key
WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methyl-1-pentene is a hydrocarbon belonging to the group of volatile organic compounds.
アプリケーション
2-Methyl-1-pentene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in breath samples using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
68450-25ML:
68450-5ML:
68450-BULK:
68450-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The analysis of healthy volunteers' exhaled breath by the use of solid-phase microextraction and GC-MS
Ligor T, et al.
Journal of Breath Research, 2(4), 527-536 (2008)