由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
36 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
446 °F
expl. lim.
3.9 %
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
密度
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
camphoraceous
SMILES記法
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChI Key
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W429300-1KG:
W429300-SAMPLE:
W429300-VAR:
W429300-BULK:
W429300-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック