Merck
H3208
Sigma-Aldrich
1-ヘプテン
≥99%
別名:
1-n-Heptene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CH2
CAS番号:
分子量:
98.19
Beilstein:
1098332
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
101 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
505 °F
屈折率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
InChI Key
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
H3208-1L:
H3208-VAR:
H3208-25G:
H3208-2G:
H3208-5G:
H3208-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an