蒸気密度
4.84 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
アッセイ
94%
フォーム
liquid
自己発火温度
455 °F
不純物
≤2.0% 2-butyl-1-hexene
≤2.0% 2-ethyl-1-octene
≤2.0% n-decane
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
密度
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI Key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 1-Deceneを用いた重合触媒研究:1-Deceneが取り入れられた高分子量共重合体に関する研究では、特定の機械的性質を持つ材料の生産に不可欠であるルイス酸触媒を利用した高度重合技術に注目しています(Wan et al., 2024)。
- 生分解性ポリマー開発における1-Decene:1-Deceneオリゴマーの分子動態に関する研究では、高性能生分解性ポリマーの合成における適合性を評価しており、より持続可能な材料ソリューションに寄与しています(Mercier Franco and Firoozabadi, 2023)。
- 界面活性物質の生産における前駆体としての1-Decene:1-Deceneを含めた長い直鎖アルカンと分岐アルカンの熱物理的性質に関する研究により、化学工学用途において重要な界面活性物質の生産における前駆体としてのその可能性に関する見識が得られます(Schmitt et al., 2023)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D1807-100ML:
D1807-2ML:
D1807-1L:
D1807-VAR:
D1807-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック