Merck
44148
Sigma-Aldrich
1-ドデセン
≥99.0% (GC)
別名:
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CH=CH2
CAS番号:
分子量:
168.32
Beilstein:
1699848
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気密度
5.8 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
491 °F
expl. lim.
~4.7 %
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.430
bp
214-216 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI Key
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シュードモナスH株による1-ドデセンの分解が報告されています。反応媒体としてマイクロエマルジョンを使用したそのヒドロホルミル化が研究されています。
アプリケーション
1-ドデセンは、新しく合成された安定なアルキル末端発光シリコンナノ粒子を安定化する収集液の構成に使用できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
174.2 °F - No data available
引火点(℃)
79 °C - No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44148-50ML:
44148-BULK:
44148-VAR:
44148-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Alkylation of 1-dodecene with benzene over H3PW12O40 supported on mesoporous silica SBA-15.
Wang J and Zhu H-O.
Catalysis Letters, 93(3-4), 209-212 (2004)
Hydroformylation of 1-dodecene using Rh-TPPTS in a microemulsion.
Haumann M, et al.
Applied Catalysis A: General, 225(1), 239-249 (2002)
A Malumbres et al.
Nanoscale, 7(18), 8566-8573 (2015-04-22)
Stable, alkyl-terminated, light-emitting silicon nanoparticles have been synthesized in a continuous process by laser pyrolysis of a liquid trialkyl-silane precursor selected as a safer alternative to gas silane (SiH4). Stabilization was achieved by in situ reaction using a liquid collection
Martin Lommatzsch et al.
Journal of chromatography. A, 1402, 94-101 (2015-06-04)
Multidimensional chromatography based on two-dimensional high performance liquid chromatography on-line coupled to gas chromatography (on-line HPLC-HPLC-GC) enables the separate analysis of saturated, monounsaturated and aromatic hydrocarbons in packaging materials like polyolefins or paperboard and their migrates into foods. Since normal-phase
Melina Nisenbaum et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(3), 613-625 (2013-08-08)
We report on the biodegradation of pure hydrocarbons and chemotaxis towards these compounds by an isolated chlorophenol degrader, Pseudomonas strain H. The biochemical and phylogenetic analysis of the 16S rDNA sequence identified Pseudomonas strain H as having 99.56% similarity with