安全性情報
8.22048
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
for synthesis
別名:
1-Dodecene, 1-Dodecylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CH=CH2
CAS番号:
分子量:
168.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
203-968-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.193 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥94.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
226 °C
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-5.4 % (v/v)
kinematic viscosity
0.68 cSt(100 °C)
bp
213-216 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
転移温度
flash point 77 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI Key
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F
引火点(℃)
77 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2