Merck
D221600
Sigma-Aldrich
1-ドデセン
95%
別名:
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CH=CH2
CAS番号:
分子量:
168.32
Beilstein:
1699848
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
形状
liquid
自己発火温度
491 °F
expl. lim.
~4.7 %
不純物
≤2.0% 2-butyl-1-octene
≤2.0% 2-ethyl-1-decene
≤2.0% n-dodecane
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI Key
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Dodecene can be used as a substrate in:
  • Preparation of linear phenyldodecanes by reacting with benzene using various acid catalysts.
  • Hydroformylation reaction by microemulsion method in the presence of rhodium catalyst.
  • Synthesis of synthetic lubricants using chromium catalysts via trimerization.
  • Alkylation of toluene
  • Polymerization using various supported catalysts.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D221600-500G:
D221600-BULK:
D221600-1G:
D221600-100ML:
D221600-100G:
D221600-VAR:
D221600-2G:
D221600-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of HPW/MCM-41 (Si) and HPW/MCM-41 (Si/Al) catalysts: Activity for toluene alkylation with 1-dodecene
Llanos A, et al.
Catalysis Today, 133(8), 20-27 (2008)
Synthesis of linear phenyldodecanes by the alkylation of benzene with 1-dodecene over non-zeolitic catalysts
Yadav GD and Doshi NS
Organic Process Research & Development, 6(3), 263-272 (2002)
Polymerization of ethene and longer chained olefins by metallocene catalysis
Macromolecular Symposia, 226(1), 25-34 (2005)
Synthesis of Synthetic Lubricants by Trimerization of 1-Decene and 1-Dodecene with Homogeneous Chromium Catalysts
Wasserscheid P, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 343(8), 814-818 (2001)
Hydroformylation of 1-dodecene using Rh-TPPTS in a microemulsion
Haumann M, et al.
Applied Catalysis A: General, 225(1-2), 239-249 (2002)