Merck
101370
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-ウンデセン
97%
別名:
1-Methyl-1-nonylethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
168.32
Beilstein:
1739514
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCC(C)=C
InChI
1S/C12H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h2,4-11H2,1,3H3
InChI Key
SJVKHZYVCVKEGM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
101370-2G:
101370-BULK:
101370-10G:
101370-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martin Lommatzsch et al.
Journal of chromatography. A, 1402, 94-101 (2015-06-04)
Multidimensional chromatography based on two-dimensional high performance liquid chromatography on-line coupled to gas chromatography (on-line HPLC-HPLC-GC) enables the separate analysis of saturated, monounsaturated and aromatic hydrocarbons in packaging materials like polyolefins or paperboard and their migrates into foods. Since normal-phase