蒸気圧
38 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
密度
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC(C)=C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h2,4-7H2,1,3H3
InChI Key
RCBGGJURENJHKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Methyl-1-heptene was used to study the epoxidation of olefins with H2O2; where ionic liquid ( e.g. 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate) was an activator and Keggin polyoxometalate [bmim]3PW12O40 was the catalyst.
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
111058-100G:
111058-VAR:
111058-BULK:
111058-5G:
111058-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
New. J. Chem., 32(2), 283-289 (2008)