Merck
687367
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
97%
別名:
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO3
CAS番号:
分子量:
201.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform
mp
34-40 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI Key
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687367-1G:
687367-VAR:
687367-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)