Merck
19929
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine
≥98.0% (TLC)
別名:
(S)-1-Boc-3-piperidinamine, tert-Butyl (S)-3-amino-1-piperidinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O2
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
光学活性
[α]/D +32.0±3°, c = 1 in DMF
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI Key
AKQXKEBCONUWCL-QMMMGPOBSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
19929-BULK-F:
19929-VAR-F:
19929-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)