Merck
56210
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシピペリジン
≥98.0% (NT)
別名:
3-ピペリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO
CAS番号:
分子量:
101.15
Beilstein:
102696
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥98.0% (NT)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
フォーム
solid
mp
57-61 °C
溶解性
H2O: 1 g/mL, clear
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h5-7H,1-4H2
InChI Key
BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Hydroxypiperidine can be obtained from the reduction of 3-hydroxypyridine.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
非対称尿素類の合成
ピペリジンヌクレオシド類縁体の合成
フッ素化反応
置換ピリジンの合成
3-Hydroxypiperidine may be used to synthesize the following:
  • 2-pyrrolidinone via oxidation with iodosylbenzene
  • 1-[2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperidin-3-ol via reaction with 4-bromoquinoline
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
56210-BULK:
56210-VAR:
56210-50G:
56210-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katritzky.RA, et al.
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 1 (1995)
Synthesis of quinoline analogs: search for antimalarial agents
Babu R K, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 139(2), 179-181 (2008)
Oxidation of 3-hydroxypiperidines with iodosylbenzene in water: Tandem oxidative Grob fragmentation-cyclization reaction
Tada N, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 52(9), 1143-1144 (2004)