Merck
721727
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18BrNO2
CAS番号:
分子量:
264.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n/D 1.488
密度
1.270 g/L at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1CN(CCC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
YCUDHDNCZHPAJK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
721727-VAR:
721727-BULK:
721727-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)