Merck
687448
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-bromopiperidine
97%
別名:
1,1-Dimethylethyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, 4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Bromo-1-piperidinecarboxylic acid tert-butyl ester, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18BrNO2
CAS番号:
分子量:
264.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4905
bp
100-118 °C/0.5 mmHg
密度
1.3403 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)CC1
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
KZBWIYHDNQHMET-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
687448-VAR:
687448-5G:
687448-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)