Merck
H42206
Sigma-Aldrich
N-メチル-4-ピペリジノール
98%
別名:
1-メチル-4-ピペリジノール, 4-ヒドロキシ-1-メチルピペリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO
CAS番号:
分子量:
115.17
Beilstein:
103024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4775 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI Key
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 抗腫瘍薬を創出するためのノボビオシン基本骨格の最適化
  • ヒスタミンH4レセプターアンタゴニスト合成に用いる剛直化環を目的とした置換
以下の合成に用いる反応剤です。
  • CaMKIIインヒビター
  • VEGFRキナーゼとFGFRキナーゼのインヒビター
  • ホスホイノシチド3キナーゼインヒビター
  • タンパク質リシンメチルトランスフェラーゼG9aインヒビター
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
H42206-5G:
H42206-BULK:
H42206-100G:
H42206-500G:
H42206-VAR:
H42206-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)