Merck
130036
Sigma-Aldrich
N-メチル-4-ピペリドン
97%
別名:
1-Methyl-4-piperidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO
CAS番号:
分子量:
113.16
Beilstein:
106924
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-メチル-4-ピペリドンは下記の物質を調製するための反応物として使用できます:
  • マロノニトリルおよび求電子試薬またはマイケル受容体との反応による、スピロピペリジン環。
  • マイケル付加および分子内O-環化/脱離連続反応を介したベンズアルデヒドとの反応による、(3E,5E)-1-メチル-3,5-ビス(フェニルメチレン)-4-ピペリジノン。
  • 二重Mannich縮合法の利用による、N,N′-ジメチルビスピジノン。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
130036-500ML:
130036-5ML:
130036-100ML:
130036-BULK:
130036-VAR:
130036-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analogs of sparteine. I. Reexamination of the reaction of N-methyl-4-piperidone with formaldehyde and methylamine. Revised synthesis of N, N'-dimethylbispidinone
Smissman EE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 251-252 (1975)
Novel route to spiropiperidines using N-methyl-4-piperidone, malononitrile and electrophiles
Lakshmi NV, et al.
Tetrahedron Letters, 53, 1282-1286 (2012)
Analogs of sparteine. I. A reexamination of the reaction of n-methyl-4-piperidone with formaldehyde and methylamine. A revised synthesis of n,n'-dimethylbispidinone.
E E Smissman et al.
The Journal of organic chemistry, 40(2), 251-252 (1975-01-24)
A facile tandem Michael addition/O-cyclization/elimination route to novel chromeno [3, 2-c] pyridines
Sumesh RV, et al.
Molecular Diversity, 19, 233-249 (2015)
Bin-Rong Yao et al.
European journal of medicinal chemistry, 167, 187-199 (2019-02-17)
To get new anti-hepatoma agents with anti-inflammatory activity and hypotoxicity, a series of dissymmetric pyridyl-substituted 3,5-bis(arylidene)-4-piperidones (BAPs, 25-82) were designed and synthesized. Many of them exhibited potential anti-hepatoma properties against human hepatocellular carcinoma cell lines (HepG2, QGY-7703, SMMC-7721) and hypotoxicity