Merck
407593
Sigma-Aldrich
4-ブロモ安息香酸メチル
99%
別名:
1-Bromo-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-Bromobenzoic acid methyl ester, 4-Methoxycarbonyl-1-bromobenzene, 4-Methoxycarbonylphenyl bromide, Methyl p-bromobenzoate, p-Bromobenzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
215.04
Beilstein:
2045132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
77-81 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチル 4-ブロモ安息香酸はpara位置が置換されたアリール臭化物です。 メチル 4-ブロモ安息香酸はほぼ平面に近い構造を持ち、メチル 4-ヨード安息香酸ともほぼ同型の分子です。単結晶メチル 4-ブロモ安息香酸のN.Q.R.(核四極共鳴)へのゼーマン効果が ′ジオメトリック法#8242;を用いて研究されています。
アプリケーション
メチル 4-ブロモ安息香酸は以下の合成で使用されています:
  • 3炭素架橋 5-置換フロ[2,3-d]ピリミジンと 6-置換ピロロ[2,3-d]ピリミジン類似体(葉酸代謝拮抗薬として使用されます)
  • メチル 4-トリ-n-ブチルスタニル安息香酸
  • メチル 4-(2-ピリジル)安息香酸塩(リチウム 2-ピリジルトリオールボレートとのクロスカップリング反応による)
  • メチル 4-イミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-イル安息香酸(イミダゾ[1,2-a]ピリジンとの、Pd(OAc)2を触媒とするリガンドフリー反応による)。
  • メチル (E)-4-[3-(2-メトキシカルボニルビニル)-チオフェン-2-イル]アクリル酸塩(メチル(E)-3-(チオフェン-3-イル)アクリル酸塩との反応)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
407593-BULK:
407593-10G:
407593-VAR:
407593-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methyl 4-bromobenzoate.
Bolte M and Wissler J.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(3), o1192-o1193 (2006)
Phosphine-free palladium-catalyzed direct arylation of imidazo [1,2-a] pyridines with aryl bromides at low catalyst loading.
Fu HY, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(9), 4473-4478 (2012)
Aleem Gangjee et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(27), 6893-6901 (2004-12-24)
Bridge homologation of the previously reported classical two-carbon-bridged antifolates, a 5-substituted 2,4-diaminofuro[2,3-d]pyrimidine (1) [which is a 6-regioisomer of LY231514 (Alimta)] and a 6-subsituted 2-amino-4-oxopyrrolo[2,3-d]pyrimidine, afforded the three-carbon-bridged antifolates analogues 4 and 5, with enhanced inhibitory activity against tumor cells in
Zeeman effect on the nuclear quadrupole resonance of 81Br in single crystals of methyl 4-bromobenzoate, 4, 4'-dibromodiphenyl-ether and 4, 4'-dibromodiphenylsulphide at 77 K.
Ambrosetti R, et al.
Molecular Physics, 28(2), 551-558 (1974)
Synthesis and iodination of methyl 4-tri-n-butylstannylbenzoate, p-(methoxycarbonyl) phenylmercuric chloride and p-(methoxycarbonyl) phenylboronic acid.
Hylarides MD, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 367(3), 259-265 (1989)