Merck
156655
Sigma-Aldrich
trans-1-デカロン
98%
別名:
trans-デカヒドロ-1-ナフタレノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
[H][C@]12CCCC[C@]1([H])C(=O)CCC2
InChI
1S/C10H16O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h8-9H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
AFEFRXAPJRCTOW-BDAKNGLRSA-N
アプリケーション
The product has been used to study its proton resonance spectra using NMR.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
156655-VAR:
156655-BULK:
156655-1G:
156655-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proton chemical shifts in NMR. Part 13. Proton chemical shifts in ketones and the magnetic anisotropy and electric field effect of the carbonyl group.
Abraham RJ and Ainger NJ
Journal of the Chemical Society, 2(3), 441-448 (1999)