詳細
パラフィンろうは、炭素原子20~40個を持つ炭化水素を含有する安価な石油製品です。主に潤滑剤、ろうそく、電気絶縁に用いられています。
アプリケーション
パラフィンろうは、太陽熱温水器、マイクロカプセル、熱エネルギー電池(TED)などの幅広い用途において相変化材(PCM)として用いられています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
327212-VAR:
327212-BULK:
327212-1KG:4548173937465
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paraffin Products, 14 (1983)
Compounding of ethylene-propylene polymers for electrical applications.
IEEE Electrical Insulation Magazine, 10(1), 16-22 (1994)
Development of thermo-regulating textiles using paraffin wax microcapsules.
Thermochimica Acta, 498(1-2), 16-21 (2010)
Performance investigation of thermal energy storage system with Phase Change Material (PCM) for solar water heating application.
International Communications in Heat and Mass Transfer, 57(3), 132-139 (2014)
Heat transfer enhancement of paraffin wax using graphite foam for thermal energy storage.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 94(6), 1011-1014 (2010)