Merck
411663
Sigma-Aldrich
パラフィン蝋
mp ≥65 °C (ASTM D 87)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
beads or pellets
flakes or chunk(s)
品質水準
mp
≥65 °C (ASTM D 87)
InChI Key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Paraffin Wax is a low cost petroleum product that contains hydrocarbons with 20-40 carbon atoms. It is mainly used in lubricants, candles and electrical insulations.
アプリケーション
Paraffin wax can be used as a phase changing material in a wide range of applications which include solar based water heaters, microcapsules and thermal energy devices (TEDs).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
411663-VAR:
411663-BULK:
411663-1KG:4548173953588
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
Y0000913
パラフィン蝋
Paraffin 42-44, in block form
Supelco
1.07150
Paraffin
Compounding of ethylene-propylene polymers for electrical applications.
Brown M.
IEEE Electrical Insulation Magazine, 10(1), 16-22 (1994)
Paraffin Products, 14(, pages=) (1983)
Development of thermo-regulating textiles using paraffin wax microcapsules.
Sanchez P, et al.
Thermochimica Acta, 498(1-2), 16-21 (2010)
Performance investigation of thermal energy storage system with Phase Change Material (PCM) for solar water heating application.
Mahfuz MH, et al.
International Communications in Heat and Mass Transfer, 57(3), 132-139 (2014)
The lubrication mechanism of calcium stearate/paraffin wax systems in PVC compounds.
Rabinovitch EB, et al.
Journal of Vinyl Technology, 6(3), 98-103 (1984)