Merck
243213
Sigma-Aldrich
カルナウバワックス1号黄色
refined
別名:
ブラジルワックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルナウバワックス1号黄色(CW)は、ヤシの葉から抽出されるエステル系ワックスです。このワックスの組成には、脂肪酸エステル、ω-ヒドロキシエステル、および不飽和アルコールが含まれます。さまざまな医薬製品において光沢剤として使用できます。
アプリケーション
CWは、薬剤放出システムにおいてポリマーゲルの動態を改変するために使用できる疎水性賦形剤として使用される可能性があります。結晶化を促進し、無定形固体製剤の安定性を高めることのできる高分子ドライコーティングにおいて使用することができます。また、固体薬剤の流動性とデザインを調整・改善するために使用できる脂質の成分としても使用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
243213-VAR:
243213-BULK:
243213-250G:
243213-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carnauba wax as a promising excipient in melt granulation targeting the preparation of mini-tablets for sustained release of highly soluble drugs.
Nart V, et al.
Materials Science and Engineering, C, 70(6), 250-257 (2017)
Enhanced physical stability of amorphous drug formulations via dry polymer coating.
Capece M and Dave R
Journal of Pharmaceutical Sciences, 104(6), 2076-2084 (2015)
Effect of hydrophobic inclusions on polymer swelling kinetics studied by magnetic resonance imaging.
Gajdosova M, et al
International Journal of Pharmaceutics, 500(1-2), 136-143 (2016)
Methods of studying aging and stabilization of spray-congealed solid dispersions with carnauba wax. 1. Microcalorimetric investigation.
Em?s M and Nyqvist H
International Journal of Pharmaceutics, 197(1-2), 117-127 (2000)
Sorada Kanokpanont et al.
International journal of pharmaceutics, 436(1-2), 141-153 (2012-07-10)
In this study, the novel silk fibroin-based bi-layered wound dressing was developed. Wax-coated silk fibroin woven fabric was introduced as a non-adhesive layer while the sponge made of sericin and glutaraldehyde-crosslinked silk fibroin/gelatin was fabricated as a bioactive layer. Wax-coated