安全性情報
P3558
Sigma-Aldrich
Paraplast®
for tissue embedding
別名:
Paraplast®, パラフィン-ポリイソブチレン混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
品質水準
形状
solid
mp
56-57 °C (lit.)
56-57 °C
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Paraplast®は組織の包埋および浸潤のためのパラフィンとポリイソブチレンの混合物です。@–@ 高度に精製されたパラフィンとプラスチックポリマーを精密に組み合わせたものです。組織圧迫が最小限で切片にしわを生じず、切断すると厚さ4 μmの連続したリボンが形成されます。
アプリケーション
Paraplast®は組織の包埋に使用されており、以下の用途があります:
  • 主要脊椎動物群のスクリーニングにより心臓平滑筋の有無の確認、および陸生・水生カメにおけるその系統発生的分布の検討
  • 膜インピーダンスと海馬ニューロンの樹状突起長の関係の検討
  • 他の歯状幹細胞の代替としての頂端乳頭ヒト幹細胞の再生特性の比較
特徴および利点
  • 最小限の 組織圧迫。
  • しわのない切片の作成。
  • 優れたリボン連続性。
その他情報
二度濾過済みの、ペレットフォームのパラフィンワックスです。
法的情報
Paraplast is a registered trademark of Leica Biosystems
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3558-BULK:
P3558-1KG:
P3558-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Intestinal metabolism of weaned piglets fed a typical United States
or European diet with or without supplementation
of tributyrin and lactitol
A. Piva
Journal of Animal Science (2008)
Positive Effects of Diphlorethohydroxycarmalol (DPHC) on the Stability of the Integument Structure in Diet-Induced Obese Female Mice
Chae-Lim Kim
Development & reproduction (2015)
Jessica N Witchley et al.
Cell host & microbe, 25(3), 432-443 (2019-03-15)
Candida albicans is a gut commensal and opportunistic pathogen. The transition between yeast and invasive hyphae is central to virulence but has unknown functions during commensal growth. In a mouse model of colonization, yeast and hyphae co-occur throughout the gastrointestinal
Diana B Sequeira et al.
Clinical oral investigations, 25(9), 5317-5329 (2021-02-26)
To compare the regenerative properties of human stem cells of the apical papilla (SCAPs) embedded in a platelet-rich plasma (PRP) scaffold, when implanted in vivo using an organotypic model composed of human root segments, with or without the presence of
M Raz-Bahat et al.
Cell and tissue research, 368(2), 311-323 (2017-02-01)
Because hermatypic species use symbiotic algal photosynthesis, most of the literature in this field focuses on this autotrophic mode and very little research has studied the morphology of the coral's digestive system or the digestion process of particulate food. Using
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.