安全性情報
P3808
Sigma-Aldrich
Paraplast X-TRA®
for tissue embedding
別名:
組織包埋培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
品質水準
フォーム
solid
mp
50-54 °C (lit.)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
詳細
Paraplast X-TRA®は、低温溶浸と耐圧縮性向上のために高度に精製されたパラフィンと低分子量ポリマーの独特なブレンドです。2 μmの厚さの連続リボンを切断します。
アプリケーション
Paraplast X-TRA®は、ゲノム研究用のフランスカイガンショウからの針葉樹モデルの作製に使用されています。LNAプローブを用いたmiRNAのインサイツ検出では、組織包埋用にParaplast X-TRA®が使用されました。Paraplast X-TRA®は、組織包埋に使用されています。
法的情報
Paraplast X-TRA is a registered trademark of Leica Biosystems
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3808-VAR:
P3808-BULK:
P3808-1KG:4548173950785
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
GH overexpression decreases spermatic parameters and
reproductive success in two-years-old transgenic zebrafish
males
Animal Reproduction Science, 139 (2013)
A Combination of Culture Conditions and Gene Expression Analysis Can Be Used to Investigate and Predict hES Cell Differentiation Potential towards Male Gonadal Cells
Kristin Ros
PLoS ONE, 2015 null
Ana Cristina Kalb et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 70(4), 793-801 (2015-08-08)
The health effects of environmental chemicals on animals and humans are of growing concern. Human epidemiological and animal study data indicate that reproductive disorders and diseases begin early during prenatal and postnatal development. An increase of human male reproductive disturbance
Gunilla Högnäs et al.
The American journal of surgical pathology, 42(1), 103-115 (2017-10-07)
Advances in prostate cancer biology and diagnostics are dependent upon high-fidelity integration of clinical, histomorphologic, and molecular phenotypic findings. In this study, we compared fresh frozen, formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE), and PAXgene-fixed paraffin-embedded (PFPE) tissue preparation methods in radical prostatectomy prostate
In vitro Spermatogenesis ? Optimal Culture Conditions for Testicular Cell Survival, Germ Cell Differentiation, and Steroidogenesis in Rats
Ahmed Reda
Frontiers in Endocrinology, 5 (2014)
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.