202932
炭酸カルシウム
≥99.995% trace metals basis
別名:
Aragonite, Calcium monocarbonate, Chalk, Limestone, Monocalcium carbonate
アッセイ
≥99.995% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
H2O: insoluble
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- 高性能リチウムイオン電池用のコールタールピッチから多孔性黒鉛質炭素を合成するグリーン合成におけるテンプレート、黒鉛化触媒、活性化剤として。
- 酸化チタン(TiO2)との焼結によるゾルゲル法により、ペロブスカイト材料であるチタン酸カルシウム(CaTiO3)を合成するための原料として。チタン酸カルシウムは、大規模で低コストかつ持続可能な太陽電池の製造に使用できます。
- 触媒は、燃料電池の性能と耐久性を向上させ、クリーンエネルギー技術の進歩に貢献します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
202932-VAR:
202932-25G:
202932-100G:
202932-5G:
202932-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。