Merck
D308
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
97%
別名:
2-Decalol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H17OH
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
773927
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
109 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
InChI Key
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D308-5G:
D308-100G:
D308-BULK:
D308-1G:
D308-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)