安全性情報
8.08735
Sigma-Aldrich
Tripropyltin chloride
for synthesis
別名:
Tripropyltin chloride, Chlorotripropyltin, Tripropylchlorotin, Chlorotripropylstannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)3SnCl
CAS番号:
分子量:
283.43
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
218-910-3
NACRES:
NA.22
品質水準
bp
123 °C/17.3 hPa
mp
-23 °C
転移温度
flash point 95 °C
密度
1.294-1.300 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/3C3H7.Cl.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;;
InChI Key
ANLXQSDUWZBRRH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.294 - 1.300
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F
引火点(℃)
95 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体