アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
mp
258 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: 25 mg/mL, clear
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[I-].CC1=[N+](C)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C12H16N.HI/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4;/h5-8H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HCYIOKVZAATOEW-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328979-5G:
328979-25G:4548173987972
328979-BULK:
328979-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Talanta, 188, 540-545 (2018-07-22)
Transferrin (TrF) is an important glycoprotein and disease biomarker that controls iron ion balance in the human body. Isolation and detection of TrF have important implication for the early detection of disease. Thus, a magnetic fluorescent molecularly imprinted nanoparticles (FMINPs)