Merck
155373
Sigma-Aldrich
ビス(2,2,2-トリクロロエチル)ホスホロクロリダート
98%
別名:
Bis(2,2,2-trichloroethyl) chlorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Cl3CCH2O)2P(O)Cl
CAS番号:
分子量:
379.22
Beilstein:
1820707
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
45-47 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)COP(Cl)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2
InChI Key
ZHHCWQGVXYGWCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate was used in the preparation of epimeric 6-deoxyhexofuranosyl nucleoside 5′ -phosphate.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
155373-BULK:
155373-5G:
155373-10G:
155373-50G:
155373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel analogs of nucleoside 3',5'-cyclic phosphates. I. 5'-Mono- and dimethyl analogs of adenosine 3',5'-cyclic phosphate.
R S Ranganathan et al.
The Journal of organic chemistry, 39(3), 290-302 (1974-02-08)