526126
4-(クロロメチル)ベンジルアルコール
99%
別名:
1-(Chloromethyl)-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-(Chloromethyl)benzenemethanol, 4-Chloromethylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethylbenzyl chloride, [4-(Chloromethyl)phenyl]methanol, p-(Chloromethyl)benzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)benzyl chloride
アッセイ
99%
mp
58-60 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
InChI Key
OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
526126-5G:
526126-VAR:
526126-1G:
526126-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック