Merck
550817
Sigma-Aldrich
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde
97%
別名:
1,3,3-トリメチル-Δ2,α-インドリンアセトアルデヒド, 1,3,3-トリメチル-2-(ホルミルメチレン)-2,3-ジヒドロインドール, 1,3,3-トリメチル-2-メチレンインドリン-ω-アルデヒド, Fischerアルデヒド, NSC 68048
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO
CAS番号:
分子量:
201.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
112-116 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C/C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-13(2)10-6-4-5-7-11(10)14(3)12(13)8-9-15/h4-9H,1-3H3/b12-8+
InChI Key
GCECACVNILMTRD-XYOKQWHBSA-N
詳細
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde is an a,ß-unsaturated aldehyde.
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • シアニン色素
  • フォトポリマーホログラフィック記録材料
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde may be used in the preparation of 1,3,3-trimethyl-2-anilino-vinyl-3-H-indolium salts, which are mainly used as hemicyanine dyes in textile industry.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
550817-VAR:
550817-25G:
550817-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterisation of 3-H-indolo-2-dimethinehemicyanine dyes obtained by the condensation of (1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene) acetaldehyde with anilines in acetic acid.
Gaspar CL, et al.
Dyes and Pigments, 74(2), 306-312 (2007)