Merck
707643
Sigma-Aldrich
ベンゾチアゾール-2-カルボキシアルデヒド
greener alternative
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NOS
CAS番号:
分子量:
163.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 13
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
72-76 °C
官能基
aldehyde
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
InChI Key
RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はリエンジニアリング製品のカテゴリーに属し、グリーンケミストリーの原則である「廃棄物の防止」、「原子経済」、「危険性の低い化学合成」、「より安全な溶剤および助剤」および「再生可能原料の使用」に重要な改善を示します。 DOZNスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
707643-BULK:
707643-1G:
707643-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V M Manikandamathavan et al.
European journal of medicinal chemistry, 135, 434-446 (2017-05-06)
Two mononuclear copper (II) terpyridine complexes namely, [Cu(Btptpy) (ClO