Merck
03024
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trimethylbenz[e]indole
≥98.0% (HPLC)
別名:
2,3,3-Trimethyl-4,5-benzo-3H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15N
CAS番号:
分子量:
209.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
mp
111-117 °C
SMILES記法
CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
InChI Key
WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下を調製する反応物質です。
  • in vivoの腫瘍画像化のための蛍光プローブ
  • 急性虚血のin vivoリアルタイム画像化のための低酸素感受性蛍光プローブ
  • インテグリン受容体発現画像化のための近赤外蛍光プローブ
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03024-25G-F:
03024-BULK-F:
03024-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Song-Jiao Li et al.
Talanta, 188, 691-700 (2018-07-22)
Carbon monoxide is a critical gasotransmitter in the body and related with mitochondrial respiration. To date, various fluorescent probes for CO have been well proposed, but two main problems remain. One is that most of the probes are not mitochondria-targeting