Merck
H5149
Supelco
ヘンエイコサン酸
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)19COOH
CAS番号:
分子量:
326.56
Beilstein:
1711889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
plant
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥99% (capillary GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
74-75 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C21H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23/h2-20H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘンエイコサン酸は、ガスクロマトグラフィー(GC)技術による肉サンプル中の脂肪酸および共役リノール酸異性体の分析における内部標準物質として使用されています。
ヘンエイコサン酸は、動物サンプルから得た脂肪抽出物中のメチルエステルをクロマトグラフィー法を使用して定量する際に、内部標準物質として使用されます。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H5149-VAR:
H5149-100MG:
H5149-1G:
H5149-BULK:
H5149-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haisu Shi et al.
Microbial cell factories, 15(1), 117-117 (2016-07-02)
Delta-6 desaturase (FADS6) is a key bifunctional enzyme desaturating linoleic acid (LA) or α-linolenic acid (ALA) in the biosynthesis of polyunsaturated fatty acids (PUFAs). In previous work, we analyzed the substrate specificity of two FADS6 enzymes from Mortierella alpina ATCC
Effect of microwave cooking or broiling on selected nutrient contents, fatty acid patterns and true retention values in separable lean from lamb rib-loins, with emphasis on conjugated linoleic acid
Maranesi.M, et al.
Food Chemistry, 90(1-2), 207-218 (2005)
Antonio Molino et al.
International journal of environmental research and public health, 15(11) (2018-11-06)
The exploration of new food sources and natural products is the result of the increase in world population as well as the need for a healthier diet; in this context, microalgae are undoubtedly an interesting solution. With the intent to
Ronan Lordan et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(5) (2019-05-30)
The in vitro antithrombotic properties of polar lipid constituents of malted grain (MG), pelleted hops (PH), brewer's spent grain (BSG), spent hops (SH), wort, and bottled beer from the same production line were assessed in human platelets. The total lipids
A Cartoni Mancinelli et al.
Poultry science, 100(2), 1273-1282 (2021-02-02)
Chicken meat is rich in unsaturated fatty acids. Therefore, it is more susceptible to lipid oxidation and production of volatile organic compounds (VOC). In this study, we evaluated the fatty acids, antioxidants, and VOC profiles of raw and cooked meat