Merck
540021
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-プロピレンオキシド
99%
別名:
(S)-(−)-1,2-エポキシプロパン, (S)-(−)-メチルオキシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
79765
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8.59 psi ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
1378 °F
expl. lim.
37 %
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
密度
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI Key
GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • S)-(−)-プロピレンオキシドは、グリニャール試薬や有機リチウム化合物などの求核試薬で処理すると開環し、対応する二級アルコールを生成します。
  • リガンドの合成に使用され、白色発光ダイオード材料を製造するPb(II)ベースの配位ネットワーク構造を構築します。
  • アレノリドおよび(+)-アスピシリンの全合成の重要な出発材料です 。
法的情報
ジェイコブセン速度論的光学分割加水分解を用いて、Sterling Pharma Solutions Limitedにより取得したライセンスの下で製造されています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-34.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
540021-BULK:
540021-5G:4548173303550
540021-25G:4548173303543
540021-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and Stereochemical Assignment of Arenolide.
Liu X, et al.
Organic Letters, 20(7), 1898-1901 (2018)
Wittig cyclization of ?-hydroxy hemiacetals: Synthesis of (+)-aspicilin.
Schmidt R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(17), 9126-9132 (2017)
White light emission and second harmonic generation from secondary group participation (SGP) in a coordination network.
He J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1553-1559 (2012)
Amanda S Hakemian et al.
Biochemistry, 47(26), 6793-6801 (2008-06-11)
Particulate methane monooxygenase (pMMO) is a membrane-bound metalloenzyme that oxidizes methane to methanol in methanotrophic bacteria. The nature of the pMMO active site and the overall metal content are controversial, with spectroscopic and crystallographic data suggesting the presence of a