Merck
1576945
USP
(±)-酸化プロピレン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-メチルオキシラン, 1,2-エポキシプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
79763
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
APIファミリー
propylene oxide
自己発火温度
1378 °F
expl. lim.
37 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Propylene oxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
-38 °C - Equilibrium method
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1576945-5X0.1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)