Merck
GCによるプロピレンオキシドエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX A-TA
GCによるプロピレンオキシドエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ A-TA suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(±)-酸化プロピレン
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
(±)-酸化プロピレン
analytical standard
(S)-(−)-プロピレンオキシド
99%
(R)-(+)-プロピレンオキシド
99%
(±)-酸化プロピレン
ReagentPlus®, ≥99%
Propylene oxide-d6
≥98 atom % D, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
(±)-酸化プロピレン
SAJ special grade, ≥99.0%
(±)-酸化プロピレン
≥99.5%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX A-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX A-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73003AST)
oven
30 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 24 psi
injection
3 μL, 80:1 split
sample
peak 1: R(+)-propylene oxide
peak 2: S(-)-propylene oxide
詳細
アナリシスノート
Can also substitute CHIRALDEX B-DP for this separation.