Merck
540048
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-プロピレンオキシド
99%
別名:
(R)-(+)-1,2-エポキシプロパン, (R)-(+)-メチルオキシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
79764
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +14°, neat
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
密度
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI Key
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-(+)-プロピレンオキシドは、キラル化合物の合成におけるキラル構成要素または中間体として一般的に使用されます。例えば、キラル触媒の存在下でCO2と反応させることで環状プロピレンカーボネートを合成するために使用できます。β-ガラクトシダーゼの in vivo検出に使用できる磁気共鳴 (MR) 造影剤の調製の出発物質としても使用されます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
540048-VAR:
540048-5G:4548173303574
540048-25G:4548173303567
540048-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Steffi Daniel et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 98(11), 1639-1656 (2020-09-24)
Fibulin-3 (F3) is an extracellular matrix glycoprotein found in basement membranes across the body. An autosomal dominant R345W mutation in F3 causes a macular dystrophy resembling dry age-related macular degeneration (AMD), whereas genetic removal of wild-type (WT) F3 protects mice
Nagore Puente et al.
Bio-protocol, 9(2), e3145-e3145 (2019-01-20)
Activation of type 1 cannabinoid (CB1) receptors by endogenous, exogenous (cannabis derivatives) or synthetic cannabinoids (i.e., CP 55.940, Win-2) has a wide variety of behavioral effects due to the presence of CB1 receptors in the brain. In situ hybridization and
Amanda S Hakemian et al.
Biochemistry, 47(26), 6793-6801 (2008-06-11)
Particulate methane monooxygenase (pMMO) is a membrane-bound metalloenzyme that oxidizes methane to methanol in methanotrophic bacteria. The nature of the pMMO active site and the overall metal content are controversial, with spectroscopic and crystallographic data suggesting the presence of a