Merck
E1101
Sigma-Aldrich
エピフルオロヒドリン
98%
別名:
1,2-エポキシ-3-フルオロプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5FO
CAS番号:
分子量:
76.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FCC1CO1
InChI
1S/C3H5FO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI Key
OIFAHDAXIUURLN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
E1101-BULK:
E1101-1G:
E1101-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)