Merck
303828
Sigma-Aldrich
エチルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in THF
別名:
Chloroethylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2MgCl
CAS番号:
分子量:
88.82
Beilstein:
3647886
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
密度
0.978 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチルマグネシウムクロリド溶液は、次の用途に使用できます。
  • アルケンから対応するカルボン酸を精製する、二酸化炭素を用いたCp2ZrCl2触媒エチルカルボキシル化。
  • 1-クロロシクロブチルp-トリルスルホキシドとの反応によるシクロブチルマグネシウムカルベノイドの調製。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
303828-BULK:
303828-VAR:
303828-100ML:4548173132303
303828-800ML:4548173132310
303828-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclobutylmagnesium Carbenoids: Generation from 1-Chlorocyclobutyl p-Tolyl Sulfoxides with Ethylmagnesium Chloride, Properties, and Some Synthetic Uses
Satoh T, et al.
Synlett, 2010(02), 286-290 (2010)
Zirconocene-catalyzed sequential ethylcarboxylation of alkenes using ethylmagnesium chloride and carbon dioxide
Shao P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(30), 6640-6642 (2015)