Merck
590959
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 Bromide
gas, 99 atom % 13C
別名:
Bromoethylene-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H213C13CHBr
CAS番号:
分子量:
108.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
gas
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
-139 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
InChI Key
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameGas cylinderHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
590959-BULK:
590959-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)