蒸気密度
3.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1551 mmHg ( 37.8 °C)
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
自己発火温度
986 °F
含みます
hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
-139 °C (lit.)
密度
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/[2H])Br
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
InChI Key
INLLPKCGLOXCIV-FUDHJZNOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493503-5G:
493503-BULK:
493503-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)